CAS RN 116467-63-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Boc-eritro-esfingosina, TRC
CAS: 116467-63-1 Fórmula molecular: C23 H45 N O4 Peso molecular (g/mol): 399.61 Nombre IUPAC: tert-butil N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]carbamato SMILES: CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C