CAS RN 116371-67-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Gemcitabina Monofosfato, TRC
CAS: 116371-67-6 Fórmula molecular: C9 H12 F2 N3 O7 P Peso molecular (g/mol): 343.18 Sinónimo: 5'-Cytidylic acid, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-,2'-Deoxy-2',2'-difluoro-5'-cytidylic acid,2',2'-difluorodeoxycytidine monophosphate,Gemcitabine 5'-phosphate,Gemcitabine monophosphate Nombre IUPAC: [(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopiramidina-1-il)-4,4-difluoro-3-hidroxixolán-2-il]fosfato de metil dihidrógeno SMILES: NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)C2(F)F