accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONF

CAS RN 116241-61-3

IUPAC Nombre: 2-fluoro-6-methoxypyridine
Sinónimos: 2-fluoro-6-methoxypyridine
Peso molecular (g/mol): 127.12
Fórmula molecular: C6H6FNO
InChi Key: PKZOFECOOLMHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC(F)=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados