CAS RN 116212-54-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-[3-(1,2-Dihidro-2-metil-1-oxopirrolo[1,2-a]pirazin-3-il)propil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[3-(1,2-Dihidro-2-metil-1-oxopirrolo[1,2-a]pirazin-3-il)propil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.