accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3CH3CPH3CH3CCH3CH3H3CCH3OCH3OCH3CH3CH3(?)

CAS RN 1160861-53-9

IUPAC Nombre: di-tert-butyl[3,6-dimethoxy-2',4',6'-tris(propan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl]phosphane
Sinónimos: di-tert-butyl({2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl})phosphane
Peso molecular (g/mol): 484.71
Fórmula molecular: C31H49O2P
InChi Key: REWLCYPYZCHYSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=C(OC)C=C1)C1=C(C=C(C=C1C(C)C)C(C)C)C(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados