CAS RN 1159977-45-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-(2-hidroxifenil)-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-(2-hidroxifenil)-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.