CAS RN 1159977-23-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
7,8,9,10-Dehidro Doxorrubicinona (~70%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
7,8,9,10-Dehidro Doxorubicinona (~70%), TRC
CAS: 1159977-23-7 Fórmula molecular: C21H14O8 Peso molecular (g/mol): 394.33 Sinónimo: 7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone SMILES: COC1=CC=CC2=C1C(=C3C(=C2O)C(=O)C4=CC(=CC(=C4C3=O)O)C(=O)CO)O