CAS RN 1159977-10-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido [1,1'-bifenil]-2'-tetrazolo-4-carboxílico, éster [1,1'-bifenil]-2'-tetrazolo-4-ilmetílico (impureza de losartán), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido [1,1'-bifenil]-2'-tetrazolo-4-carboxílico, éster [1,1'-bifenil]-2'-tetrazolo-4-ilmetílico (impureza de losartán), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.