CAS RN 1159977-03-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Amino-5,6-dicloro-3(4H )-Ácido acético de quinazolina (impureza B de anagrelida), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-Amino-5,6-dicloro-3(4H )-Ácido acético de quinazolina (impureza B de anagrelida), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-Amino-5,6-dicloro-3(4H )-Ácido acético de quinazolina (impureza B de anagrelida), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.