CAS RN 115992-91-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2S,3S)-5-(2-aminoetil)-2,3-dihidro-3-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1,5-benzotiazepin-4(5H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2S,3S)-5-(2-aminoetil)-2,3-dihidro-3-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1,5-benzotiazepin-4(5H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.