CAS RN 115881-16-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Catechol-13C6, TRC
CAS: 115881-16-8 Fórmula molecular: 13C6 H6 O2 Peso molecular (g/mol): 116.07 Sinónimo: 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6 (9CI),Catechol-1,2,3,4,5,6-13C6,Catechol 13C6,Benzene-1,2-diol 13C6 Nombre IUPAC: (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-2,4,6-trieno-1,2-diol SMILES: O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O