CAS RN 115767-71-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimetilamino)etoxi]fenil]-2-[4-(1-metiletil)fenil]-1-buten-1-il]-fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimetilamino)etoxi]fenil]-2-[4-(1-metiletil)fenil]-1-buten-1-il]-fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimetilamino)etoxi]fenil]-2-[4-(1-metiletil)fenil]-1-buten-1-il]-fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.