CAS RN 115664-39-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Detomidina 3-Carbura, TRC
CAS: 115664-39-6 Fórmula molecular: C12 H12 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 216.24 Sinónimo: 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methylbenzoic Acid; Nombre IUPAC: 3-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2-ácido metilbenzoico SMILES: Cc1c(Cc2c[nH]cn2)cccc1C(=O)O