accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3C

CAS RN 114772-34-8

IUPAC Nombre: methyl 4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Sinónimos: methyl 4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 226.28
Fórmula molecular: C15H14O2
InChi Key: IHNIAWHITVGYJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=CC=C1C1=CC=C(C)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados