CAS RN 1147438-61-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-Metilumbeliferil 2-Azido-2-desoxi-3-O-(tetra-O-acetil-beta-D-galactopiranosil)-4,6-O-fenilmetilen-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-Metilumbeliferil 2-Azido-2-desoxi-3-O-(tetra-O-acetil-beta-D-galactopiranosil)-4,6-O-fenilmetilen-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-Metilumbeliferil 2-Azido-2-desoxi-3-O-(tetra-O-acetil-beta-D-galactopiranosil)-4,6-O-fenilmetilen-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.