accessibility menu, dialog, popup

UserName

CSOOFFFSOOFFFSOOFFFK

CAS RN 114395-69-6

IUPAC Nombre: potassium ditrifluoromethanesulfonylmethanidesulfonyltrifluoromethane
Sinónimos: potassium ditrifluoromethanesulfonylmethanidesulfonyltrifluoromethane
Peso molecular (g/mol): 450.3
Fórmula molecular: C4F9KO6S3
InChi Key: RJPWSGDBEHVWPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados