CAS RN 1138463-56-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3-(2-cloroetil)-7,8-dihidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4,9(6H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-(2-cloroetil)-7,8-dihidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4,9(6H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-(2-cloroetil)-7,8-dihidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4,9(6H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.