accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOO(R)O

CAS RN 113826-06-5

IUPAC Nombre: [(2R)-oxiran-2-yl]methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Sinónimos: (2R)-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate
Peso molecular (g/mol): 228.26
Fórmula molecular: C10H12O4S
InChi Key: NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@H]1CO1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados