CAS RN 113825-05-1
IUPAC Nombre:
(2,2-diethoxyethyl)[(thiophen-2-yl)methyl]amine
Sinónimos:
(2,2-diethoxyethyl)(thiophen-2-ylmethyl)amine
Peso molecular (g/mol):
229.34
Fórmula molecular:
C11H19NO2S
InChi Key:
YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(2,2-Dietoxietil)-N-(2-tienilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 113825-05-1 Fórmula molecular: C11H19NO2S Peso molecular (g/mol): 229.338 Número MDL: MFCD00173734 Clave InChI: YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethanamine,2-thiophenemethanamine,n-2,2-diethoxyethyl,n-2,2-diethoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine,2,2-diethoxyethyl thiophen-2-ylmethyl amine,acmc-20mj4j,2,2-diethoxyethyl 2-thienylmethyl amine,2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethaneamine,2,2-bis ethyloxy-n-2-thienylmethyl ethanamine,n-2,2-diethyoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine PubChem CID: 2795396 Nombre IUPAC: 2,2-dietoxi-N-(tiofen-2-ilmetil)etanamina SMILES: CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC