CAS RN 113806-01-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster metílico de olopatadina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.