accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OHH3CH3CCH3

CAS RN 1138-52-9

IUPAC Nombre: 3,5-di-tert-butylphenol
Sinónimos: 3,5-di-T-butylphenol
Peso molecular (g/mol): 206.33
Fórmula molecular: C14H22O
InChi Key: ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC(=CC(O)=C1)C(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados