CAS RN 1136478-30-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 5,6-Dehydro Pregabalin, TRC
CAS: 1136478-30-2 Fórmula molecular: C8H15NO2 Peso molecular (g/mol): 157.21 Sinónimo: 5-Hexenoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-,3-(Aminomethyl)-5-methyl-5-hexenoic acid,3-(Aminomethyl)-5-methylhex-5-enoic acid,(RS)-5,6-Dehydropregabalin,rac 5,6-Dehydro Pregabalin SMILES: CC(=C)CC(CN)CC(=O)O