CAS RN 1134815-71-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Óxido de N de Imavanserina, TRC
CAS: 1134815-71-6 Fórmula molecular: C25H34FN3O3 Peso molecular (g/mol): 443.55 Sinónimo: N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-1-oxido-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]urea Nombre IUPAC: 1-[(4-fluorofenil)metil]-1-(1-metil-1-oxidopiperidina-1-ium-4-il)-3-[[4-(2-metilpropoxi)fenil]metil]urea SMILES: CC(C)COc1ccc(CNC(=O)N(Cc2ccc(F)cc2)C3CC[N+](C)([O-])CC3)cc1