CAS RN 113472-97-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
9-epi-Artemisinina, TRC
CAS: 113472-97-2 Fórmula molecular: C15H22O5 Peso molecular (g/mol): 282.33 Sinónimo: (3R,5aS,6R,8aS,9S,12S,12aR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one,(+)-9-Epiartemisinin,11-epi-Artemisinin; Nombre IUPAC: (1R,4S,5R,8S,9S,12S,13R)-1,5,9-trimetil-11,14,15,16-tetraoxatetraciclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one SMILES: C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C(=O)O[C@H]3[C@@]24[C@H]1CC[C@](O3)(OO4)C)C