CAS RN 1132757-82-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ondansetrón-d3, TRC
CAS: 1132757-82-4 Fórmula molecular: C18H16D3N3O Peso molecular (g/mol): 296.38 Sinónimo: 1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one,GR 38032-d3,GR 38032X-d3,Ondanles-d3,Setron-d3,Yatrox-d3,Zofran-d3,Zophren-d3,Zudan-d3 SMILES: O=C1C(CN2C(C)=NC=C2)CCC3=C1C(C=CC=C4)=C4N3C([2H])([2H])[2H]