CAS RN 1132666-98-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxi-1-(3-piridilo-2,4,5,6-d4)-1-butanona, TRC
CAS: 1132666-98-8 Fórmula molecular: C9H7D4NO2 Peso molecular (g/mol): 169.21 Sinónimo: (Pyridine-d4)-HPB SMILES: OCCCC(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C1[2H])=O