accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 113170-55-1

IUPAC Nombre: bis({[5-(1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl]oxy}phosphonic acid) trimagnesium
Sinónimos: bis([5-(1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-2-oxo-5H-furan-3-yl]oxyphosphonic acid) trimagnesium
Peso molecular (g/mol): 585.12
Fórmula molecular: C12H18Mg3O18P2
InChi Key: IRBRZNUQJUHOBT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Mg].[Mg].[Mg].OCC(O)C1OC(=O)C(OP(O)(O)=O)=C1O.OCC(O)C1OC(=O)C(OP(O)(O)=O)=C1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados