accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1131-94-8

IUPAC Nombre: 2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
Sinónimos: isohomovanillic acid isohomovanillate homoisovanillic acid homoisovanillate homo-iso-vanillic acid
Peso molecular (g/mol): 182.18
Fórmula molecular: C9H10O4
InChi Key: BWXLCOBSWMQCGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados