accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOSOONH2

CAS RN 112941-26-1

IUPAC Nombre: methyl 2-(sulfamoylmethyl)benzoate
Sinónimos: methyl 2-(sulfamoylmethyl)benzoate
Peso molecular (g/mol): 229.25
Fórmula molecular: C9H11NO4S
InChi Key: DBOUFTHAEAVMJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=CC=C1CS(N)(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados