CAS RN 112809-27-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(4-Cianobencilo)-1,2,4-triazol, TRC
CAS: 112809-27-5 Fórmula molecular: C10 H8 N4 Peso molecular (g/mol): 184.2 Sinónimo: 1-(4-Cyanobenzyl)-1,3,4-triazole,4-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)benzonitrile Nombre IUPAC: 4-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)benzonitrilo SMILES: N#Cc1ccc(Cn2cnnc2)cc1