CAS RN 1127249-17-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-(4'-(Dibromometil)-[1,1'-bifenilo]-2-il)-1H-tetrazol, TRC
CAS: 1127249-17-5 Fórmula molecular: C14 H10 Br2 N4 Peso molecular (g/mol): 394.06 Sinónimo: Olmesartan Impurity 29 Nombre IUPAC: 5-[2-[4-(dibromometil)fenil]fenil]-1H-tetrazol SMILES: BrC(Br)c1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3