accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHHCNHO

CAS RN 1127-45-3

IUPAC Nombre: 8-hydroxy-1,4-dihydro-1λ²-quinoline-1,1-diium-4-id-1-olate
Sinónimos: 8-hydroxy-1,4-dihydro-1λ²-quinoline-1,1-diium-4-id-1-olate
Peso molecular (g/mol): 162.17
Fórmula molecular: C9H8NO2
InChi Key: SYNVWFMRDDDWBS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1=CC=CC2=C1[NH++]([O-])C=C[CH-]2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados