CAS RN 112678-48-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxi Trimetoprim, TRC
CAS: 112678-48-5 Fórmula molecular: C14H18N4O4 Peso molecular (g/mol): 306.32 Sinónimo: 2,6-Diamino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-4(5H)-pyrimidinone SMILES: COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=C(NC(=NC2=O)N)N