CAS RN 1126721-82-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sunitinib-d10, TRC
CAS: 1126721-82-1 Fórmula molecular: C22H17D10FN4O2 Peso molecular (g/mol): 408.54 Sinónimo: N-[2-(Diethyl-d10)aminoethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide,Sutent-d10,SU-11248-d10; SMILES: O=C(/C1=C\C2=C(C)C(C(NCCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N2)NC3=C1C=C(F)C=C3