CAS RN 1126-34-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Metanílico Sal Sódica (Grado Técnico), TRC
CAS: 1126-34-7 Fórmula molecular: C6H6NNaO3S Peso molecular (g/mol): 195.17 Sinónimo: Benzenesulfonic acid, 3-amino-, sodium salt (1:1) (ACI),Benzenesulfonic acid, 3-amino-, monosodium salt (9CI),Metanilic acid sodium salt (6CI),Metanilic acid, monosodium salt (8CI),1-Aminobenzene-3-sulfonic acid sodium salt,3-Aminobenzenesulfonic acid monosodium salt,3-Aminobenzenesulfonic acid sodium salt,Sodium 1-amino-3-benzenesulfonate,Sodium 3-aminobenzenesulfonate,Sodium m-aminobenzenesulfonate,Sodium metanilate,Aniline-3-sulfonic acid sodium salt Nombre IUPAC: sodio; 3-amino-benzenosulfonato SMILES: [Na+].Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]