CAS RN 112559-69-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[2-(3-Oxobutil)]-4-{4-[4-(4-hidroxifenil)-piperazin-1-il]-fenil}-2,4-dihidro-[1,2,4-triazol-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[2-(3-Oxobutil)]-4-{4-[4-(4-hidroxifenil)-piperazin-1-il]-fenil}-2,4-dihidro-[1,2,4-triazol-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[2-(3-Oxobutil)]-4-{4-[4-(4-hidroxifenil)-piperazin-1-il]-fenil}-2,4-dihidro-[1,2,4-triazol-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.