CAS RN 112-91-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
9-octadecenonitrilo (1 mg/ml en acetonitrilo), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
9-Octadecenenitrilo, TRC
CAS: 112-91-4 Fórmula molecular: C18 H33 N Peso molecular (g/mol): 263.4613 Sinónimo: Oleic Acid Nitrile,Oleic Nitrile,Oleoylnitrile,Oleyl Nitrile,Arneel O,(9Z)-9-Octadecenenitrile,Oleonitrile (6CI,7CI,8CI) Nombre IUPAC: (Z)-octadec-9-enenitrilo SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC#N