accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CClO(Z)

CAS RN 112-77-6

IUPAC Nombre: (9Z)-octadec-9-enoyl chloride
Sinónimos: (9Z)-octadec-9-enoyl chloride
Peso molecular (g/mol): 300.91
Fórmula molecular: C18H33ClO
InChi Key: MLQBTMWHIOYKKC-KTKRTIGZSA-N
SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados