CAS RN 1114834-63-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2S)-2-Ácido metilbutanoico (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihidro-6-oxo-2H-piran-2-il]etilo]-1,2,3,7,8,8a-hexahidro-3-hidroxi-7-metil-1-naftalenilo Éster, TRC
CAS: 1114834-63-7 Fórmula molecular: C23H32O5 Peso molecular (g/mol): 388.5 Sinónimo: (2S)-2-Methylbutanoic acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester,Anhydropravastatin Lactone Nombre IUPAC: [(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-hidroxi-7-metil-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihidropiran-2-il]etilo]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il] (2S)-2-metilbutanoato SMILES: CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12