CAS RN 111389-68-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido glicólico-13C2, TRC
CAS: 111389-68-5 Fórmula molecular: 13C2H4O3 Peso molecular (g/mol): 78.04 Sinónimo: 2-Hydroxyacetic Acid-13C2,2-Hydroxyethanoic Acid-13C2,GlyPure-13C2,GlyPure 70-13C2,GlyPure 99-13C2,Glycocide-13C2,Hydroxyacetic Acid-13C2,Hydroxyethanoic Acid-13C2,NSC 166-13C2,α-Hydroxyacetic Acid-13C2; SMILES: O[13CH2][13C](O)=O