CAS RN 111321-67-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dihidroxi oxaliplatino-Pt(IV), TRC
CAS: 111321-67-6 Fórmula molecular: C8 H16 N2 O6 Pt Peso molecular (g/mol): 431.3 Sinónimo: Platinum, [(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]dihydroxy-, (OC-6-33)-,Platinum, (1,2-cyclohexanediamine-N,N')[ethanedioato(2-)-O,O']dihydroxy-, [OC-6-33-(1R-trans)]- (9CI),1,2-Cyclohexanediamine, platinum complex, (1R-trans)-,Oxaliplatin Imp. C (EP),Oxaliplatin Related Compound C (USP) SMILES: O[Pt+2]12(O)([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]1)[O-]C(=O)C(=O)[O-]2