CAS RN 111031-17-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clethodim Sulfona, TRC
CAS: 111031-17-5 Fórmula molecular: C17 H26 Cl N O5 S Peso molecular (g/mol): 391.91 Sinónimo: 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[(3-chloro-2-propenyl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylsulfonyl)propyl]-3-hydroxy- (9CI),2-[1-[[(3-Chloro-2-propen-1-yl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylsulfonyl)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one,Clethodim sulfone Nombre IUPAC: 2-[(E)-N-[(E)-3-cloroprop-2-enoxi]-C-etilcarbonimidoil]-5-(2-etilsulfonilpropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-one SMILES: CC\C(=N/OC\C=C\Cl)\C1=C(O)CC(CC(C)S(=O)(=O)CC)CC1=O