accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH2

CAS RN 111-81-9

IUPAC Nombre: methyl undec-10-enoate
Sinónimos: methyl undecenoate
Peso molecular (g/mol): 198.31
Fórmula molecular: C12H22O2
InChi Key: KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCCCCCC=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados