CAS RN 110953-39-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Metil Adenina-d3, TRC
CAS: 110953-39-4 Fórmula molecular: C6 2H3 H4 N5 Peso molecular (g/mol): 152.17 Sinónimo: 3-Methyl Adenine D3 Nombre IUPAC: 3-(trideuteriometil)purina-6-amina SMILES: [2H]C([2H])([2H])n1cnc(N)c2ncnc12