accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNH2

CAS RN 110859-47-7

IUPAC Nombre: 1-(4-benzylmorpholin-2-yl)methanamine
Sinónimos: 1-(4-benzylmorpholin-2-yl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 206.29
Fórmula molecular: C12H18N2O
InChi Key: CKZVBXBEDDAEFE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados