CAS RN 110659-91-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Psammaplin A, TRC
CAS: 110659-91-1 Fórmula molecular: C22H24Br2N4O6S2 Peso molecular (g/mol): 664.39 Sinónimo: (αE,α'E)-N,N'-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[3-bromo-4-hydroxy-α-(hydroxyimino)benzenepropanamide],(E,E)-Psammaplin A,Bisprasin,Psammaplin A,UVI 5000,(E,E)-N,N'-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[3-bromo-4-hydroxy-α-(hydroxyimino)-benzenepropanamide] Nombre IUPAC: (2E,2'E)-N,N'-(disulfanediylbis(etano-2,1-diil))bis(3-(3-bromo-4-hidroxifenilo)-2-(hidroxiimino)propanamida) SMILES: O=C(NCCSSCCNC(/C(CC1=CC=C(O)C(Br)=C1)=N/O)=O)/C(CC2=CC=C(O)C(Br)=C2)=N/O