CAS RN 1105067-89-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(4S,trans)-1,1-dimetiletil-6-aminoetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4S,trans)-1,1-dimetiletil-6-aminoetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(4S,trans)-1,1-dimetiletil-6-aminoetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.