CAS RN 110221-26-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2S,6R)-6-Amino-5-oxo-2-(2-tienil)perhidro-1,4-tiazepina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2S,6R)-6-Amino-5-oxo-2-(2-tienil)perhidro-1,4-tiazepina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2S,6R)-6-Amino-5-oxo-2-(2-tienil)perhidro-1,4-tiazepina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.