CAS RN 110025-28-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-Desmetil-4-hidroxi Tamoxifeno (aprox. mezcla 1:1 E/Z), TRC
CAS: 110025-28-0 Fórmula molecular: C25H27NO2 Peso molecular (g/mol): 373.49 Sinónimo: 4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol,(E/Z)-Endoxifen,4OHNDtam; SMILES: OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1
2
Tocris Bioscience™ Endoxifen
Potent antiestrogen; ERα ligand