accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOSOOSOHOO

CAS RN 110-04-3

IUPAC Nombre: ethane-1,2-disulfonate
Sinónimos: ethanedisulfonic acid
Peso molecular (g/mol): 188.17
Fórmula molecular: C2H4O6S2
InChi Key: AFAXGSQYZLGZPG-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados